Learn More
DWK Life Sciences Cápsulas de aluminio perforadas Wheaton™
Los cierres rasgables se pueden retirar completamente, lo que permite verter el contenido del frasco. Los cierres de aluminio rasgables Wheaton™ sin revestimiento están disponibles en una amplia gama de tamaños y colores.
125.00€ - 276.00€
Especificaciones
Material | Aluminio |
---|---|
Cantidad | 1000/caja |
Tipo | Rasgable completo |
Código de producto | Marca | Color | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10633543
![]() |
DWK Life Sciences
224193-01 |
Natural | 20 mm |
276.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10326902
![]() |
DWK Life Sciences
224193-05 |
Azul | 20 mm |
125.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11718789
![]() |
DWK Life Sciences
224192-07 |
Verde | 13 mm |
125.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10580463
![]() |
DWK Life Sciences
224193-06 |
Rojo | 20 mm |
134.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
Los cierres rasgables se pueden retirar completamente, lo que permite verter el contenido del frasco.Los cierres de aluminio rasgables Wheaton™ sin revestimiento están disponibles en una amplia gama de tamaños y colores.
- Buenas propiedades de barrera
- La selección de colores incluye natural, rojo, azul y verde
- Químicamente resistentes al alcohol y la acetona, entre muchos otros
Especificaciones
Aluminio | |
1000/caja | |
Rasgable completo |