Learn More
DWK Life Sciences Frascos redondos tipo Boston ámbar Wheaton™ con tapones cónicos con revestimiento de PE
El vidrio sodocálcico ámbar Tipo III protege las soluciones sensibles a la luz
Marca: DWK Life Sciences W216849
24.57 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El vidrio sodocálcico ámbar Tipo III protege las soluciones sensibles a la luz
- La boca estrecha permite el vertido de líquidos cuidadosamente para prevenir derrames
Especificaciones
2 oz, 60 ml | |
2 oz | |
1,53 in | |
Negro | |
3,7 in | |
Fenólico | |
39 mm |
60 ml | |
Ámbar | |
Vidrio sodocálcico | |
94 mm | |
Polietileno | |
20-400 mm | |
Tapón de rosca |