Learn More
DWK Life Sciences Frascos redondos tipo Boston ámbar Wheaton™ con tapones cónicos con revestimiento de PE
El vidrio sodocálcico ámbar Tipo III protege las soluciones sensibles a la luz
Marca: DWK Life Sciences W216850
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El vidrio sodocálcico ámbar Tipo III protege las soluciones sensibles a la luz
- La boca estrecha permite el vertido de líquidos cuidadosamente para prevenir derrames
Especificaciones
125 ml | |
4 oz | |
1,88 pulg. | |
Negro | |
Estrecha | |
112 mm | |
4,4 in | |
Fenólico | |
48 mm | |
Sí |
125 mL | |
Ámbar | |
Vidrio sodocálcico | |
Sí | |
Forma redonda | |
Frasco redondo Boston | |
Polietileno | |
22-400 mm | |
Tapón de rosca |