Learn More
DWK Life Sciences Frascos redondos tipo Boston ámbar Wheaton™ con tapones cónicos con revestimiento de PE
El vidrio sodocálcico ámbar Tipo III protege las soluciones sensibles a la luz
Marca:  DWK Life Sciences W216853
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12369769
  • 44.95€ / paquete de 12
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 05-02-2026
Descripción
El vidrio sodocálcico ámbar Tipo III protege las soluciones sensibles a la luz
  • La boca estrecha permite el vertido de líquidos cuidadosamente para prevenir derrames
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
1000 ml
32 oz
3,7 in
Negro
8,18 in
Fenólico
94 mm
1000 mL
Ámbar
Vidrio sodocálcico
208 mm
Polietileno
33-400 mm
Tapón de rosca