Learn More
DWK Life Sciences Frascos redondos tipo Boston ámbar con tapones con revestimiento de polivinilo Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Envase:
Paquete Valu-Bulk
Paquete práctico
Descripción
El vidrio sodocálcico ámbar Tipo III protege las soluciones sensibles a la luz
- Disponible en paquete práctico particionado o cajas de cartón Valu-Bulk™
- Los frascos en paquetes prácticos vienen con etiquetas de comunicación de riesgos para la identificación del contenido y etiquetas de signos de manipulación para proteger la integridad de las muestras durante el transporte o el almacenamiento a largo plazo
Cada caja de frascos en paquetes prácticos incluye etiquetas de comunicación de peligros para la identificación del contenido y etiquetas a prueba de manipulación para proteger la integridad de las muestras durante el transporte o almacenamiento a largo plazo
Información de órdenes
Los tapones se pueden pedir por separado.
Compliance
Vidrio sodocálcico conforme a USP Tipo III
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 125 ml |
Capacidad (métrico) | 125 mL |
Capacidad (imperial) | 4 oz |
Color | Ámbar |
Diámetro (imperial) | 1,88 in |
Material | Vidrio sodocálcico |
Envase | Paquete práctico |
Color del tapón | Blanco |
Altura (métrico) | 112 mm |
Altura (imperial) | 4,4 in |