Learn More
DWK Life Sciences Frascos redondos tipo Boston ámbar Wheaton™ con tapones con exterior de PTFE y con revestimiento de PE
El vidrio sodocálcico ámbar tipo III protege las soluciones sensibles a la luz
37.95€ - 151.00€
Especificaciones
Color | Ámbar |
---|---|
Material | De cristal |
Color del tapón | Blanco |
Revestimiento del tapón | PTFE/polietileno |
Material del cierre | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10051382
|
DWK Life Sciences
W216842 |
30 ml | 20-400 mm |
97.60€
paquete de 48 |
Fecha estimada de envoi: 05-02-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10623143
|
DWK Life Sciences
W216843 |
60 ml | 20-400 mm |
151.00€
paquete de 24 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10061382
|
DWK Life Sciences
W216844 |
125 ml | 22-400 mm |
88.60€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envoi: 06-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10633143
|
DWK Life Sciences
W216845 |
250 ml | 24-400 mm |
99.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 04-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10376422
|
DWK Life Sciences
W216846 |
500 mL | 28-400 mm |
37.95€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 06-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10234642
|
DWK Life Sciences
W216847 |
1000 mL | 33-400 mm |
53.35€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 04-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
El vidrio sodocálcico ámbar tipo III protege las soluciones sensibles a la luz
- La boca estrecha permite el vertido de líquidos cuidadosamente para prevenir derrames
Información de órdenes
Disponible con tapones acoplados o sin tapones (solicitar tapones por separado).
Compliance
Vidrio sodocálcico conforme a USP Tipo III
Especificaciones
Ámbar | |
Blanco | |
Polipropileno |
De cristal | |
PTFE/polietileno | |
Tapón de rosca |