Learn More
DWK Life Sciences Viales E-Z de vidrio ámbar Wheaton™
Los viales E-Z de Wheaton tienen una abertura un 40 % más grande que mejora la accesibilidad de las muestras al tiempo que reduce el daño en las agujas del muestreador automático.
57.20€ - 112.00€
Especificaciones
Color | Verde |
---|---|
Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
Volumen (métrico) | 1,8 mL |
Altura (imperial) | 1,25 in |
Estilo de cuello | Crimp Top |
Código de producto | Marca | Color (sello) | Material (revestimiento) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color (sello) | Material (revestimiento) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12404921
|
DWK Life Sciences
W225173-0207 |
Green | PTFE/silicona |
90.45€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12434921
|
DWK Life Sciences
W225173-0304 |
Blue | PTFE/silicona/PTFE |
112.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12494911
|
DWK Life Sciences
W225173-0204 |
Blue | PTFE/silicona |
89.90€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12434911
|
DWK Life Sciences
W225173-01 |
Natural | Teflón y goma |
57.20€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12444911
|
DWK Life Sciences
W225173-0103 |
Red | Teflón y goma |
59.35€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12464911
|
DWK Life Sciences
W225173-0107 |
Green | Teflón y goma |
59.35€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12484911
|
DWK Life Sciences
W225173-0203 |
Red | PTFE/silicona |
90.25€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12474911
|
DWK Life Sciences
W225173-02 |
Natural | PTFE/Silicone |
88.10€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12424921
|
DWK Life Sciences
W225173-0303 |
Red | PTFE/silicona/PTFE |
112.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12454911
|
DWK Life Sciences
W225173-0104 |
Blue | Teflón y goma |
59.35€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Fabricados con vidrio de borosilicato tipo I transparente y ámbar certificado
- Los viales se envasan 100 por paquete de estante y 10 paquetes por caja
- La abertura un 40 % más grande mejora la accesibilidad de las muestras al tiempo que reduce el daño de la aguja del muestreador automático
Especificaciones
Verde | |
1,8 mL | |
Crimp Top | |
32 mm | |
Sí |
12 mm | |
1,25 in | |
Tapón para encapsular | |
11 mm |