Learn More
DWK Life Sciences Tapón fenólico negro de rosca con revestimiento de caucho con recubrimiento de PTFE Wheaton™
Incluye revestimiento de caucho de butadieno-estireno con recubrimiento de PTFE (14B)
274.00€ - 408.00€
Especificaciones
Color | Negro |
---|---|
Material | Resina fenólica |
Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Para utilizar con (equipo) | Frasco |
Código de producto | Marca | Acabado del cuello | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Acabado del cuello | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10630375
|
DWK Life Sciences
240480 |
33-430 | 100 cajas |
408.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 09-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10058860
|
DWK Life Sciences
240409 |
15-425 | 200 cajas |
299.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envoi: 31-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10143721
|
DWK Life Sciences
240416 |
20-400 | 100 cajas |
283.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11744219
|
DWK Life Sciences
240419 |
28-400 | 100 cajas |
302.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 25-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10246862
|
DWK Life Sciences
240415 |
18-400 | 200 cajas |
360.00€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10555160
|
DWK Life Sciences
240463 |
15-415 | 200/caja |
274.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envoi: 25-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11774219
|
DWK Life Sciences
240421 |
33-400 | 100 cajas |
389.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 22-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12458712
|
DWK Life Sciences
240414 |
18-415 | 200/caja |
297.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envoi: 09-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10778571
|
DWK Life Sciences
240408 |
13-425 | 200 cajas |
296.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envoi: 25-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Diseñado para la seguridad del producto
- Revestimiento de caucho de TFE/butadieno-estireno
- Tapón de rosca
- Fenólico
- Negro
- Esterilizables en autoclave
Especificaciones
Negro | |
ISO 9001 | |
Frasco |
Resina fenólica | |
Esterilizable en autoclave | |
PTFE/caucho 14B |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.