Learn More
DWK Life Sciences Tapones fenólicos de rosca con parte superior lisa en color negro Wheaton™
Proporcionan un almacenamiento seguro y químicamente inerte. Los tapones fenólicos de rosca de parte superior sólida de color negro Wheaton™ se han fabricado con materiales de la más alta calidad.
90.65€ - 364.00€
Especificaciones
Tipo de producto Tapón de rosca
Material de revestimiento Caucho de butadieno estireno
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Fenólico
Color Negro
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Tamaño del tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño del tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
12415081
Ver documentos
DWK Life Sciences
W239298
20-400
364.00€
paquete de 144
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 01-10-2025
Añadir a la cesta
10423332
Ver documentos
DWK Life Sciences
240215
18-400
244.00€
paquete de 500
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-01-2026
Añadir a la cesta
12435951
Ver documentos
DWK Life Sciences
W239300
24-400
270.00€
paquete de 144
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
10130721
Ver documentos
DWK Life Sciences
240209
15-425
90.65€
paquete de 200
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Proporcionan un almacenamiento seguro y químicamente inerte.Los tapones fenólicos de rosca con parte superior lisa en color negro Wheaton™ se han fabricado con materiales de la más alta calidad.
  • Los tapones revestidos de caucho 14B tienen un revestimiento de caucho blanco de estireno-butadieno no tóxico ideal para trabajos con cultivos celulares
  • Cuenta con un revestimiento de pasta de cartón recubierto de papel de aluminio que se puede utilizar con disolventes orgánicos
  • Utilice tapones revestidos de LDPE para agua destilada, patrones analíticos y reactivos
Especificaciones
Especificaciones
Tapón de rosca
Esterilizable en autoclave
Negro
Caucho de butadieno estireno
Fenólico
Ideal para tareas de cultivo celular