Learn More
DWK Life Sciences Tapones de rosca fenólicos de color negro con revestimientos de caucho 14B cubiertos con PTFE para viales E-Z Ex-Traction™ Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Acabado del cuello:
13-425
15-425
22-400
24-400
Para utilizar con (equipo):
Vial de 10 ml
Vial de 2 y 4 ml
Vial de 20 ml
Vial de 8 ml
N.º por caja:
100 cajas
1000 cajas
250 cajas
500 cajas
Descripción
Diseñados para garantizar la máxima seguridad de los productos
- Esterilizable en autoclave
- Revestimiento de caucho de butadieno-estireno con recubrimiento de PTFE
- Excelente resistencia química
Especificaciones
Especificaciones
Color | Negro |
Material | Resina fenólica |
N.º por caja | 1000 cajas |
Acabado del cuello | 13-425 |
Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
Para utilizar con (equipo) | Vial de 2 y 4 ml |
Revestimiento del tapón | Teflón y goma |