Learn More
DWK Life Sciences Frascos ámbar de boca ancha con tapones con revestimiento de polivinilo Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
30 mL
60 ml
60 mL
125 ml
125 mL
250 ml
250 mL
500 ml
500 mL
1000 ml
1000 mL
Tamaño del tapón:
28-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
33-400 mm
38-400 mm
38-400 mm
45-400 mm
45-400 mm
53-400 mm
53-400 mm
Cantidad:
12/caja
180/caja
216/caja
24/caja
36/caja
432/caja
60/caja
84/caja
Descripción
Vidrio ámbar para almacenar polvos fotosensibles.Los frascos ámbar de boca ancha con tapones con revestimiento de polivinilo Wheaton™ están disponibles en varias capacidades.
- Vidrio sodo-cálcico conforme a USP Tipo III
- Permite eliminar fácilmente el contenido
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 8 oz, 250 ml |
Capacidad (métrico) | 250 mL |
Capacidad (imperial) | 8 oz |
Color | Ámbar |
Diámetro (imperial) | 2,59 in |
Material | De cristal |
Cantidad | 84/caja |
Color del tapón | Blanco |
Altura (métrico) | 119 mm |
Altura (imperial) | 4,68 in |