Learn More
DWK Life Sciences Frascos redondos tipo Boston Wheaton™ sin tapones
Ideal para disolventes, productos químicos o almacenamiento de muestras
Marca: DWK Life Sciences W216832
119.96 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Ideal para disolventes, productos químicos o almacenamiento de muestras
- Vidrio sodocálcico transparente conforme al Tipo III
Especificaciones
4,2 oz, 125 ml | |
4,2 oz | |
1,88 in | |
Blanco | |
Frasco redondo Boston | |
Poli/vinilo | |
22-400 mm | |
Tapón de rosca |
125 ml | |
Transparente | |
De cristal | |
112 mm | |
4,4 in | |
Polipropileno | |
48 mm |