Learn More
DWK Life Sciences Frascos cuadrados transparentes con tapones con exterior de PTFE y revestimiento de PE
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
Descripción
- Vidrio sodocálcico conforme a USP Tipo III
- Ideal para disolventes, productos químicos o almacenamiento de muestras
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 125 ml |
Capacidad (métrico) | 125 ml |
Capacidad (imperial) | 4 oz |
Color | Transparente |
Diámetro (imperial) | 1,77 in |
Material | Vidrio sodocálcico |
Color del tapón | Blanco |
Altura (métrico) | 113 mm |
Altura (imperial) | 4,44 in |
Revestimiento del tapón | PTFE/polietileno |