Learn More
DWK Life Sciences Adaptadores de conexión Clear-Seal Wheaton™
Permita la interconexión entre el material de vidrio semi-micro estándar y los microsistemas
Marca: DWK Life Sciences 139479
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Coloque una junta interior Clear-Seal™ en un extremo y una rosca para la conexión Wheaton™ en el otro extremo
- El tamaño de rosca 13-425 viene con un tapón de rosca y una junta tórica para sellar termómetros, tubos de entrada de gas, etc.
- Fabricados con vidrio de borosilicato con bajo nivel de sustancias extraíbles WHEATON 33 conforme a los requisitos ASTM E 438 Tipo I, Clase A
Especificaciones
USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Clase A | |
Tapón de rosca, junta tórica | |
Adaptador de conexión | |
13-425 |
Microsistemas | |
Vidrio de borosilicato | |
19/22 |