Learn More
DWK Life Sciences Tarros de pared recta transparentes con tapones con revestimiento de polivinilo Wheaton™
Ideal for soil sampling and environmental applications
33.55€ - 268.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Material | De cristal |
Color del tapón | Blanco |
Revestimiento del tapón | Poli/vinilo |
Material del cierre | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10425595
|
DWK Life Sciences
W216914 |
60 mL | Paquete Valu-Bulk |
268.00€
paquete de 144 |
Fecha estimada de envoi: 09-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10717944
|
DWK Life Sciences
W216903 |
60 ml | Paquete práctico |
41.75€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envoi: 24-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10386942
|
DWK Life Sciences
W216904 |
125 ml | Paquete práctico |
52.25€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envoi: 24-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10051332
|
DWK Life Sciences
W216905 |
250 ml | Paquete práctico |
33.55€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 24-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10768324
|
DWK Life Sciences
W216906 |
500 ml | Paquete práctico |
41.65€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 03-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10133342
|
DWK Life Sciences
W216907 |
1000 ml | Paquete práctico |
52.45€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
Ideal para el muestreo de suelos y para aplicaciones medioambientales
Excellent for storage of dry materials and specimens, visible through clear Type III soda-lime glass
- Wide mouths provide easy access to contents when using spoons or spatulas
Each case of convenience pack bottles includes hazard communication labels for proper content identification and tamper evident labels to protect sample integrity in transit or long-term storage
Información de órdenes
Caps can be ordered separately.
Compliance
Clear-USP Type III soda-lime glass
Especificaciones
Transparente | |
Blanco | |
Polipropileno |
De cristal | |
Poli/vinilo | |
Tapón de rosca |