Learn More
DWK Life Sciences Tarros de paredes rectas transparentes con tapones revestidos de TFE Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
53-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
89-400 mm
89-400 mm
Descripción
Ideal para el muestreo de suelos y para aplicaciones medioambientales
Excelentes para el almacenamiento de muestras y materiales secos, visibles a través del vidrio sodocálcico transparente de Tipo III
- Las paredes permiten la extracción completa del contenido
- El diseño de boca ancha es ideal para muestras sólidas grandes
- Cada caja de frascos en paquetes prácticos incluye etiquetas de comunicación de peligros para la identificación adecuada del contenido y etiquetas a prueba de manipulación para proteger la integridad de las muestras durante el transporte o almacenamiento a largo plazo
Información de órdenes
Disponible con tapones acoplados o sin tapones. Los tapones se pueden pedir por separado.
Compliance
Vidrio sodocálcico transparente conforme al Tipo III de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 4 oz, 125 ml |
Capacidad (métrico) | 125 ml |
Capacidad (imperial) | 4 oz |
Color | Transparente |
Diámetro (imperial) | 2,36 in |
Material | Vidrio sodocálcico |
Color del tapón | Blanco |
Certificaciones/conformidad | USP tipo III |
Closure Included | Sí |
Boca | Ancha |