Learn More
DWK Life Sciences Tapones para viales de aluminio Wheaton™ E-Z Seals™
Cierres revestidos para su uso con viales con tapón para encapsular
518.00€ - 590.00€
Especificaciones
Material (revestimiento) | PTFE/silicona |
---|---|
Material | Aluminio |
Tipo | Open Top Cap |
Tamaño del tapón | 11 mm |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12472691
|
DWK Life Sciences
224219-01 |
Natural |
518.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12482691
|
DWK Life Sciences
224219-05 |
Azul |
590.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Tapones ideales para cromatografía y otras aplicaciones de instrumentación
- El cierre con la parte superior abierta permite llenar o recuperar contenido con una jeringa
Especificaciones
PTFE/silicona | |
Aluminio | |
Open Top Cap | |
11 mm |