Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Vials™
Viales de vidrio para muestreador automático con una abertura de gran tamaño
Marca: DWK Life Sciences 225174
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- 12 mm de diámetro × 32 mm de altura
- Tapón para encapsular de 11 mm
- 1,8 ml
Especificaciones
Transparente | |
Vidrio de sílice | |
Para aplicaciones de cromatografía de gases | |
Tapón para encapsular | |
1000/caja | |
Sí |
12 mm | |
1,8 mL | |
1,25 in | |
32 mm | |
11 mm |
Título del producto
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction