Learn More
DWK Life Sciences Puntas de cuentagotas de LDPE y 20 mm de mayor control Wheaton™
Punta de cuentagotas de mayor control de 20 mm de LDPE (polietileno de baja densidad)
Marca: DWK Life Sciences 242434
38.77 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- La punta de gotero ofrece un mayor control y dispensa gota a gota
- El tamaño medio de gota es 44 μl ±6 μl
- Caja de 100 unidades
Especificaciones
Azul | |
100/caja | |
41 μl | |
Frasco cuentagotas de plástico |
LDPE | |
ISO 9001 | |
Puntas de cuentagotas |