Learn More
DWK Life Sciences Recipientes de cultivo con forma cilíndrica de vidrio Wheaton™
Calidad y rendimiento uniformes para obtener una mayor producción de las células
435.00€ - 505.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Diámetro (imperial) | 4,3 in |
Material | Vidrio de borosilicato |
Tamaño del tapón | 38-415 mm |
Diámetro (métrico) | 110 mm |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Material del cierre | Color del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Material del cierre | Color del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11722963
|
DWK Life Sciences
348252 |
1380 ml | Fenólico | Negro |
438.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envoi: 16-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
12408952
|
DWK Life Sciences
348272 |
1380 ml | Polipropileno | Blanco |
435.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envoi: 16-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
12428952
|
DWK Life Sciences
348522 |
1760 ml | Fenólico | Negro |
505.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envoi: 16-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
11772963
|
DWK Life Sciences
348253 |
1760 ml | Fenólico | Negro |
444.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envoi: 16-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
12418952
|
DWK Life Sciences
348273 |
2000 mL | Polipropileno | Blanco |
444.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envoi: 16-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
Fabricados con vidrio de borosilicato, especialmente seleccionado para ofrecer claridad óptica, suavidad de superficie interior y ausencia de defectos, además de ceñirse a las tolerancias de fabricación.—
- El cuello cónico (DI nominal de 29 mm) resulta fácil de limpiar.
- Se suministra con tapones de rosca fenólicos de color negro 38-415 con faldón profundo con revestimientos de caucho de butadieno-estireno
- Tanto los frascos como los tapones son esterilizables en autoclave
- No estériles
Especificaciones
Transparente | |
Vidrio de borosilicato | |
110 mm |
4,3 in | |
38-415 mm | |
Tapón de rosca |