Learn More
DWK Life Sciences Viales Wheaton™ Sampule™
Ayudan a garantizar que los recuentos de fondo son uniformes y bajos en viales de vidrio y que la transmisión de la luz ultravioleta es alta. Los viales Wheaton™ Sampule™ se han fabricado con vidrio de borosilicato con bajo nivel de potasio Wheaton™ 180 que cumple las normas ASTM E 438 y clase A.
605.00€ - 621.00€
Especificaciones
Material (revestimiento) | Lámina de metal/pulpa |
---|---|
Color | Transparente |
Diámetro exterior (imperial) | 17 mm |
Material | Vidrio de borosilicato (bajo nivel de potasio) |
Estilo de rosca | Rosca |
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10104213
|
DWK Life Sciences
986491 |
tapón de polipropileno: 13-425 |
621.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 04-02-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11778839
|
DWK Life Sciences
986492 |
tapón de polipropileno: 15-425 |
605.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Ayuda a garantizar que los recuentos de fondo sean uniformes y bajos en viales de vidrio y que la transmisión de la luz ultravioleta sea alta.Los viales Wheaton™ Sampule™ están fabricados con vidrio de borosilicato con bajo nivel de potasio Wheaton™ 180 que cumple con la norma ASTM E 438 Tipo I y Clase A.
- Seleccione entre vidrio o HDPE
- Los tapones se envasan por separado
- Los viales de HDPE son más económicos para el recuento de centelleo
Información de órdenes
Los viales se han envasado en celdas individuales en bandejas de 200 unidades que se envasan al vacío para evitar la contaminación.Los tapones se envasan por separado en bolsas de polietileno
Especificaciones
Lámina de metal/pulpa | |
17 mm | |
Rosca | |
Urea | |
58 mm |
Transparente | |
Vidrio de borosilicato (bajo nivel de potasio) | |
1,6 dr. | |
Tapón de rosca | |
ASTM E438 |