Learn More
DWK Life Sciences Placas de tinción de vidrio para 50 portaobjetos Wheaton™
Almacena hasta 50 portaobjetos horizontalmente
Marca:  DWK Life Sciences 900402
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10254732
  • 242.00€ / paquete de 3
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Descripción
  • El plato y la cubierta están hechos de vidrio de cal sodada
  • Dimensiones: 80 × 200 × 105 mm (L × An × Al)
Gradilla
  • Anti-manchas, soporta la mayoría de las soluciones de tinción
  • Almacena hasta 50 portaobjetos horizontalmente
  • El asa articulada permite insertar y retirar fácilmente los portaobjetos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Sí
Cubierta
Cubierta
Vidrio sodocálcico
Placa de tinción de vidrio para 50 portaobjetos