Learn More
DWK Life Sciences Frascos de laboratorio/medios Wheaton™: vidrio transparente, tapón con revestimiento de caucho (esterilizable en autoclave)
Ahorro de espacio resistente
Marca:  DWK Life Sciences 219759
331.70 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11718799
  • 394.00€ / paquete de 24
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Descripción
Ahorro de espacio resistente
  • Frasco de vidrio de borosilicato transparente con graduaciones y parche de escritura
  • Paredes resistentes para evitar roturas
  • Más resistentes que los matraces Erlenmeyer
  • El menor diámetro de la base ahorra espacio en congeladores y esterilizadores
  • Amplia abertura, junta labiada especial, hombros inclinados
  • Graduados en ml para mostrar volúmenes aproximados.
  • Las asas del frasco de 1 l facilitan la manipulación
Compliance
Cumple con los requisitos de la USP tipo 1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
17 oz, 500 ml
17 oz
3,46 in
Negro
Sí
Sí
192 mm
7,55 in
Fenólico
88 mm
500 ml
Transparente
De cristal
USP Tipo 1
Esterilizable en autoclave
Forma redonda
Frasco para medios de cultivo
Caucho
33-430 mm
Tapón de rosca
Certificados
Ver productos accesorios