Learn More
DWK Life Sciences Frascos de laboratorio/medios Wheaton™: vidrio transparente, sin tapón
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
33-430 mm
38-430 mm
Descripción
- Frasco de vidrio de borosilicato transparente con graduaciones y parche de escritura
- Paredes resistentes para evitar roturas
- Más resistentes que los matraces Erlenmeyer
- El menor diámetro de la base ahorra espacio en congeladores y esterilizadores
- Amplia abertura, junta labiada especial, hombros inclinados
- Graduados en ml para mostrar volúmenes aproximados.
- Las asas del frasco de 1 l facilitan la manipulación
Compliance
Cumple con los requisitos de la USP tipo 1.
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 500 ml (17 oz) |
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Capacidad (imperial) | 17 oz |
Color | Transparente |
Diámetro (imperial) | 3,46 in |
Material | De cristal |
Certificaciones/conformidad | USP Tipo 1 |
Graduated | Sí |
Altura (métrico) | 188 mm |
Altura (imperial) | 7,4 in |