Learn More
DWK Life Sciences Frascos graduados Valumetric™ Wheaton™: Con tapón fenólico negro y revestimiento de caucho
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
Descripción
- Ideales para su uso como frascos de muestras
- Útiles para polvos secos, muestras de suelo y almacenamiento de muestras
- Fabricados con vidrio Wheaton 800, que cumple con las normas USP tipo III
- Graduados en ml y oz.
Tapón fenólico negro esterilizable en autoclave con revestimiento de caucho.
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 8 oz, 250 ml |
Capacidad (métrico) | 250 ml |
Capacidad (imperial) | 8 oz |
Color | Transparente |
Diámetro (imperial) | 2,4 in |
Material | De cristal |
Color del tapón | Negro |
Altura (métrico) | 129 mm |
Altura (imperial) | 5 in |
Revestimiento del tapón | Caucho |