Learn More
DWK Life Sciences Frascos graduados Valumetric™ Wheaton™: Tapón de polipropileno blanco con revestimiento de polivinilo
Para el almacenamiento de muestras de sólidos, materiales en polvo seco y líquidos
Marca: DWK Life Sciences W216969
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Para el almacenamiento de muestras de sólidos, materiales en polvo seco y líquidos
- Ideales para su uso como frascos de muestras
- Útiles para polvos secos, muestras de suelo y almacenamiento de muestras
- Fabricados con vidrio Wheaton 800, que cumple con las normas USP tipo III
- Graduados en ml y oz.
Tapón fenólico negro esterilizable en autoclave con revestimiento de caucho.
Especificaciones
250 ml | |
8 oz | |
2,4 in | |
24 | |
USP tipo III | |
Esterilizable en autoclave | |
Ancha | |
129 mm | |
5 in | |
Polipropileno | |
62 mm | |
Sí |
250 mL | |
Transparente | |
De cristal | |
Blanco | |
Sí | |
Sí | |
Forma redonda | |
Frasco con tapón | |
Poli/vinilo | |
58-400 mm | |
Tapón de rosca |