Learn More
DWK Life Sciences Frascos graduados Valumetric™ Wheaton™: con tapón de PP blanco con revestimiento de espuma de PE y exterior de PTFE
Para el almacenamiento de muestras de sólidos, materiales en polvo seco y líquidos
87.25€ - 141.00€
Especificaciones
Color Transparente
Material De cristal
Color del tapón Blanco
Tipo de producto Storage Bottle
Revestimiento del tapón PTFE/polietileno
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10264682
Ver documentos
DWK Life Sciences
W216971
30 mL
122.72€
paquete de 48
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
10663533
missing translation for 'viewDocuments'
DWK Life Sciences
W216972
60 ml
127.00€
paquete de 48
Only null left
En stock
Add to basket
10552383
missing translation for 'viewDocuments'
DWK Life Sciences
W216973
125 ml
87.25€
paquete de 24
Only null left
En stock
Add to basket
10475052
missing translation for 'viewDocuments'
DWK Life Sciences
W216974
250 ml
114.00€
paquete de 24
Only null left
En stock
Add to basket
10709674
missing translation for 'viewDocuments'
DWK Life Sciences
W216975
500 ml
141.00€
paquete de 24
Only null left
En stock
Add to basket
Description
Description
Para el almacenamiento de muestras de sólidos, materiales en polvo seco y líquidos
  • Ideales para su uso como frascos de muestras
  • Útiles para polvos secos, muestras de suelo y almacenamiento de muestras
  • Fabricados con vidrio Wheaton 800, que cumple con las normas USP tipo III
  • Graduados en ml y oz.
Specifications
Specifications
Transparente
Blanco
PTFE/polietileno
Tapón de rosca
De cristal
Storage Bottle
Polipropileno
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.