Learn More
DWK Life Sciences Viales con espacio de cabeza y tapón para encapsular Wheaton™
Ahorra tiempo y reduce el riesgo de contaminación. Los viales headspace y tapón de rosca Wheaton™ están fabricados con vidrio de borosilicato transparente de tipo I.
60.05€ - 65.40€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Tipo de tapón | Tapón para encapsular |
Tamaño del tapón | 20 mm |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Material | Estilo de la base | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Material | Estilo de la base | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12493681
|
DWK Life Sciences
225277 |
6,0 ml | Vidrio de sílice | Fondo redondo |
60.05€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
10198321
|
DWK Life Sciences
225278 |
10.0 ml | Vidrio de sílice | Fondo redondo |
61.45€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
11551215
|
DWK Life Sciences
225280 |
20 ml | Vidrio de sílice | Fondo redondo |
65.40€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 30-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
- Acepta cierres de aluminio de 20 mm
- Gran variedad de estilos de cierre de aluminio y materiales de septum disponibles
- Adquiera los viales por separado o junto con cierres en prácticos paquetes
Especificaciones
Transparente | |
Tapón para encapsular | |
20 mm |