Learn More
DWK Life Sciences Frascos estancos de HDPE ámbar con tapones Wheaton™
Ideal primary packaging solution for assays in diagnostic kits, and also chemical and storage purposes. With double-seal closure with cap attached.
Marca:  DWK Life Sciences 209130
248.78 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10403142
  • 256.00€ / paquete de 24
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 13-01-2026
Descripción
Con cierre de doble sello con tapón acoplado
Ideales para embalaje y almacenamiento a corto y largo plazo.
  • Boca estrecha.
  • Borde de vertido sin goteo para un vertido limpio
  • El tapón de polipropileno acoplado permanece hermético durante un largo periodo de tiempo
  • Embalaje práctico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
1000 ml
32 oz
3,58 in
38-430
210 mm
Polipropileno
91 mm
1000 ml
Ámbar
Polietileno de alta densidad (HPDE)
ISO 9001
8,2 in
38-430 mm
Tapón de rosca
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.