Learn More
DWK Life Sciences Frascos estancos de HDPE con tapones
Con cierre de doble sello con tapón acoplado
95.05€ - 313.00€
Especificaciones
Color | Natural |
---|---|
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
Material del cierre | Polipropileno |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Acabado del cuello | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Acabado del cuello | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10613703
|
DWK Life Sciences
209041 |
4 ml | 13-425 |
95.05€
paquete de 72 |
Fecha estimada de envoi: 26-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10244732
|
DWK Life Sciences
209043 |
8 ml | 20-410 |
109.00€
paquete de 72 |
Fecha estimada de envoi: 23-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10465052
|
DWK Life Sciences
209044 |
15 ml | 20-410 |
119.00€
paquete de 72 |
Fecha estimada de envoi: 23-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10729864
|
DWK Life Sciences
209045 |
30 ml | 20-410 |
102.00€
paquete de 72 |
Fecha estimada de envoi: 02-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10041452
|
DWK Life Sciences
209046 |
60 ml | 20-410 |
169.00€
paquete de 72 |
Fecha estimada de envoi: 23-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10366612
|
DWK Life Sciences
209047 |
125 ml | 24-410 |
147.00€
paquete de 72 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10284872
|
DWK Life Sciences
209048 |
250 ml | 24-410 |
201.00€
paquete de 72 |
Fecha estimada de envoi: 02-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10653703
|
DWK Life Sciences
209049 |
500 ml | 28-410 |
313.00€
paquete de 48 |
Fecha estimada de envoi: 02-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10306712
|
DWK Life Sciences
209050 |
1000 ml | 38-430 |
205.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envoi: 26-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
Con cierre de doble sello con tapón acoplado
Ideales para embalaje y almacenamiento a corto y largo plazo
.
- Cuello estrecho
- Borde de vertido sin goteo para un vertido limpio
- Los tapones acoplados permanecen herméticos durante un periodo prolongado de tiempo
- Embalaje práctico
Especificaciones
Natural | |
ISO 9001 | |
Tapón de rosca |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Polipropileno |