Learn More
DWK Life Sciences Frascos estancos de LDPE natural con boca estrecha Wheaton™
Con cierre de doble sello con tapón acoplado
Marca: DWK Life Sciences 208928
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Ideales para embalaje y almacenamiento a corto y largo plazo
- Borde de vertido sin goteo para un vertido limpio
- El tapón de polipropileno acoplado permanece hermético durante un largo periodo de tiempo
- Embalaje práctico
Especificaciones
250 ml | |
8,45 oz | |
2,4 in | |
LDPE | |
ISO 9001 | |
Forma redonda | |
5,07 in | |
24-410 mm | |
Tapón de rosca |
250 ml | |
Natural | |
Cierre de doble sello, lengüeta de vertido sin goteo | |
Comodidad | |
Estrecha | |
129 mm | |
Polipropileno | |
61mm |