Learn More
DWK Life Sciences Frascos estancos de PP natural con boca ancha Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 mL
Tamaño del tapón:
28-410 mm
38-410 mm
43-410 mm
53-410 mm
Descripción
Ideales para embalaje y almacenamiento a corto y largo plazo
.
- Borde de vertido sin goteo para un vertido limpio
- El tapón de polipropileno acoplado permanece hermético durante un largo periodo de tiempo
- Embalaje práctico
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 2,02 oz, 60 ml |
Capacidad (métrico) | 60 ml |
Capacidad (imperial) | 2,02 oz |
Color | Natural |
Diámetro (imperial) | 1,53 in |
Incluye | Cierre de doble sello, lengüeta de vertido sin goteo |
Material | Polipropileno |
Envase | Comodidad |
Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
Boca | Ancha |