Learn More
DWK Life Sciences Pointe compte-gouttes allongée à distribution contrôlée à faible densité Wheaton™ (13 mm)
Pointe compte-gouttes allongée à distribution contrôlée de 13 mm en PEBD (polyéthylène basse densité)
Marque: DWK Life Sciences 242416
38.47 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La pointe compte-gouttes allongée à distribution contrôlée distribue une goutte à la fois
- Le volume moyen des gouttes est de 44 μl ±6 μl
- 100/boîte
Spécification
Vert | |
100/boîte | |
41 μl | |
Flacon compte-gouttes en plastique |
PEBD | |
ISO 9001 | |
Embouts compte-gouttes |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu