Learn More
DWK Life Sciences Puntas de cuentagotas de mayor control de baja densidad Wheaton™ (13mm)
13mm extended controlled dropper tip made of LDPE (Low Density Polyethylene)
Marca:  DWK Life Sciences 242413
38.47 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12418792
  • 128.00€ / paquete de 100
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 16-10-2025
Descripción
  • La punta de gotero ofrece un mayor control y dispensa gota a gota
  • El tamaño medio de gota es 44 μl ±6 μl
  • Caja de 100 unidades
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Naranja
100/caja
41 μl
Frasco cuentagotas de plástico
Polietileno
ISO 9001
Puntas de cuentagotas