Learn More
DWK Life Sciences Puntas de cuentagotas de mayor control de baja densidad Wheaton™ (15 mm)
Punta de cuentagotas de mayor control de 8mm de LDPE (polietileno de baja densidad)
Marca:  DWK Life Sciences 242408
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10438063
  • 29.60€ / paquete de 100
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 16-10-2025
Descripción
  • La punta de gotero ofrece un mayor control y dispensa gota a gota
  • El tamaño medio de gota es 44 μl ±6 μl
  • Caja de 100 unidades
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Amarillo
100 cajas
41 μl
Frasco cuentagotas de plástico
LDPE
ISO 9001
Puntas de cuentagotas