Learn More
DWK Life Sciences Pointes compte-gouttes allongées à distribution contrôlée à faible densité Wheaton™ (15 mm)
Pointe compte-gouttes allongée à distribution contrôlée de 8 mm en PEBD (polyéthylène basse densité)
Marque:  DWK Life Sciences W242404-A
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 12436021
  • 258.00€ / 1000 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 16-10-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • La pointe compte-gouttes allongée à distribution contrôlée distribue une goutte à la fois
  • Le volume moyen des gouttes est de 44 μl ±6 μl
  • 1000/boîte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Bleu
1000/boîte
41 μl
Flacon compte-gouttes en plastique
Polyéthylène
ISO 9001
Embouts compte-gouttes
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis