Learn More
DWK Life Sciences Puntas de cuentagotas de mayor control de baja densidad Wheaton™ (15 mm)
Punta de cuentagotas de mayor control de 8mm de LDPE (polietileno de baja densidad)
Marca:  DWK Life Sciences 242405
30.25 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12438782
  • 58.65€ / paquete de 100
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 16-10-2025
Descripción
  • La punta de gotero ofrece un mayor control y dispensa gota a gota
  • El tamaño medio de gota es 44 μl ±6 μl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Gris
LDPE
100/caja