Learn More
DWK Life Sciences Tapón liofilizado Wheaton™: Tapón recto
Muy baja adsorción de los conservantes presentes en soluciones parenterales acuosas - disponibles en los estilos de 2 clavijas, 3 clavijas e Igloo.
Marca: DWK Life Sciences W224100-402
325.04 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Demuestra un nivel muy bajo de absorción de humedad
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
1,3cm | |
Se ajusta a la boca de los viales de DI de 0,7 cm y DE de 1,3 cm | |
Sí | |
Caucho de bromobutilo |
Liofilización | |
Shore A 46 | |
Gris | |
Tapón recto |