Learn More
DWK Life Sciences Matraces de agitación Magna-Flex™
Produzca cultivos de alto rendimiento, manteniendo una circulación uniforme mientras mantiene los microportadores en suspensión
229.00€ - 1460.00€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10110631
|
DWK Life Sciences
356834 |
1000 mL | Matraz con propulsor |
841.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 02-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10488512
|
DWK Life Sciences
356832 |
500 mL | Matraz con propulsor |
579.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 02-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10202441
|
DWK Life Sciences
356830 |
125 mL | Matraz con propulsor |
369.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 02-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10469862
|
DWK Life Sciences
356831 |
250 mL | Matraz con propulsor |
381.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 02-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12401431
|
DWK Life Sciences
356916 |
125 mL | Solo matraces |
229.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 02-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12421431
|
DWK Life Sciences
356922 |
500 mL | Solo matraces |
462.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 02-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10684891
|
DWK Life Sciences
356839 |
6 L | Matraz con propulsor |
1460.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 23-02-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10789341
|
DWK Life Sciences
356837 |
3000 mL | Matraz con propulsor |
997.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 02-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Matraces de vidrio de borosilicato
- Dos brazos laterales de gran tamaño con tapones de rosca
- El propulsor de vidrio con forma de perilla y de tipo flexible gira desde una posición fija por encima del nivel del líquido alrededor de una muesca en la base del matraz
- Graduados
- La clavija de acero inoxidable extraíble inmoviliza el propulsor durante la manipulación o decantación para evitar daños en las celdas o microportadores
- Los matraces y propulsores esterilizables en autoclave para determinados tamaños también se pueden pedir por separado
- EE. UU.N.º de patente 3,854,704
Especificaciones
Sí |