Learn More
DWK Life Sciences Tapones Microlink Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Acabado del cuello:
33-430
38-430
Revestimiento del tapón:
Polipropileno/silicona
Polipropileno/silicona/PTFE
Color:
Blanco
Negro
N.º por caja:
24/caja
50 cajas
Descripción
Los tapones con la parte superior abierta son ideales para almacenar y contener disolventes volátiles, compuestos sensibles y productos químicos corrosivos
- El revestimiento de polipropileno/silicona/PTFE se ha soldado ultrasónicamente a cada tapón para ayudarle a eliminar la posibilidad de toxicidad
- Esterilizables en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
Color | Blanco |
Material | Polipropileno |
N.º por caja | 24/caja |
Acabado del cuello | 38-430 |
Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
Para utilizar con (equipo) | Frasco |
Revestimiento del tapón | Polipropileno/silicona/PTFE |