Learn More
DWK Life Sciences Tapones Microlink Wheaton™
Código de producto. 12493871 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Acabado del cuello:
33-430
38-430
Revestimiento del tapón:
Polipropileno/silicona
Polipropileno/silicona/PTFE
Color:
Blanco
Negro
N.º por caja:
24/caja
50 cajas
Los tapones con la parte superior abierta son ideales para almacenar y contener disolventes volátiles, compuestos sensibles y productos químicos corrosivos
  • El revestimiento de polipropileno/silicona/PTFE se ha soldado ultrasónicamente a cada tapón para ayudarle a eliminar la posibilidad de toxicidad
  • Esterilizables en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro
Material Polipropileno
N.º por caja 50 cajas
Acabado del cuello 33-430
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Closure Included Sí
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de producto Tapón MicroLink
Para utilizar con (equipo) Frasco
Revestimiento del tapón Polipropileno/silicona/PTFE