Learn More
DWK Life Sciences Tapones de polipropileno Wheaton™ para frascos cuentagotas Wheaton - Naranja
Tapón de rosca hecho de polipropileno de grado de irradiación
34.00€ - 379.00€
Especificaciones
Color | Naranja |
---|---|
Material | Polipropileno |
Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
Tipo de producto | Tapón de polipropileno |
Código de producto | Marca | Acabado del cuello | Para utilizar con (equipo) | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Acabado del cuello | Para utilizar con (equipo) | N.º por caja | Price | Quantity & Availability | |||
12466131
|
DWK Life Sciences
W242523-A |
20-410 | Frasco cuentagotas de plástico | 1000/caja |
379.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 06-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12456111
|
DWK Life Sciences
W242513-A |
15-415 | Frasco cuentagotas de plástico | 1000/caja |
365.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 06-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12496091
|
DWK Life Sciences
W242503-A |
8-425 | Frasco cuentagotas de plástico | 1000/caja |
353.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 06-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12418822
|
DWK Life Sciences
242503 |
8-425 | Frasco cuentagotas de plástico | 100/caja |
99.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 06-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12408832
|
DWK Life Sciences
242513 |
15-415 | Frasco cuentagotas de plástico | 100/caja |
34.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 06-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12498832
|
DWK Life Sciences
242523 |
20-410 | Frasco cuentagotas de plástico | 100/caja |
116.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 06-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11551245
|
DWK Life Sciences
242533 |
13-425 | Frasco cuentagotas | 100/caja |
135.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 06-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12466151
|
DWK Life Sciences
W242533-A |
13-425 | Frasco cuentagotas de plástico | 1000/caja |
358.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 06-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Description
- Envasado en cajas de 100 o 1000
Specifications
Naranja | |
Polipropileno | |
ISO 9001 | |
Tapón de polipropileno |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction