Learn More
DWK Life Sciences Tapones de rosca fenólicos Redi-Cap™ Wheaton™ para recipientes Redi-Pak™
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Acabado del cuello:
15-425
20-400
22-400
24-400
28-400
33-400
Descripción
- El revestimiento Poly-Seal está fabricado con polietileno de baja densidad
- Fenólico
- Tapón de rosca
- Color: Negro
Especificaciones
Especificaciones
Color | Negro |
Material | Resina fenólica |
N.º por caja | 144 cajas |
Acabado del cuello | 24-400 |
Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
Para utilizar con (equipo) | Recipiente Redi-pak™ |
Revestimiento del tapón | Polyseal |