Learn More
DWK Life Sciences Frascos de medios con revestimiento seguro Wheaton™
Cree un entorno de trabajo seguro con frascos con revestimiento de seguridad Wheaton. Si un frasco se rompe accidentalmente, el revestimiento de plastisol con base de PVC en el exterior del frasco retiene el contenido durante el tiempo suficiente para su eliminación adecuada.
458.00€ - 623.00€
Especificaciones
Recubrimiento | Plastisol |
---|---|
Color | Transparente |
Material | Vidrio de borosilicato |
Graduated | Sí |
Tipo de producto | Frasco para medios de cultivo |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12492501
|
DWK Life Sciences
219455 |
125 mL |
458.00€
paquete de 48 |
Fecha estimada de envoi: 18-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12402511
|
DWK Life Sciences
219457 |
250 mL |
623.00€
paquete de 48 |
Fecha estimada de envoi: 18-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Vidrio de borosilicato transparente USP Tipo I
- Revestimiento de plastisol para mayor seguridad
- Se suministra con graduaciones y etiquetas de escritura
- El tapón de rosca 33-430 se puede adquirir por separado
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Plastisol | |
Vidrio de borosilicato | |
Frasco para medios de cultivo | |
Tapón de rosca |
Transparente | |
Sí | |
33-430 mm |