Learn More
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Serum Vial
GREENER_CHOICE
Serum vials are converted from Type I borosilicate glass tubing.
Marca:  DWK Life Sciences™ WUBB10MLC-T-EP
151.04 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18275435
  • 203.00€ / paquete de 150
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Descripción
  • Vials conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP 660 and EP 3.2.1
  • Shrink-wrapped modules reduce particulate contamination
  • Special design adds strength for freeze-drying applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
0.51 in.
13 mm
Borosilicate Glass
No estéril
1.97 in.
Autoclavable
50 mm
USP Tipo I
No
0.79 in., 20 mm
Clear
No
10 mL
0,34 oz
Crimp Cap
150 Vials/Pk.
Vial de suero