Learn More
DWK Life Sciences Tapones de cierre a presión Wheaton™
Fabricados con polietileno
92.80€ - 144.00€
Productos 5
Código de producto Marca Color Tamaño del tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Tamaño del tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
11591245
Ver documentos
DWK Life Sciences
242810
Natural 12 mm
136.00€
paquete de 1000
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 04-02-2026
Añadir a la cesta
12428892
Ver documentos
DWK Life Sciences
242806
Verde 8 mm
97.80€
paquete de 1000
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Añadir a la cesta
12458892
Ver documentos
DWK Life Sciences
242815
Natural 15 mm
144.00€
paquete de 1000
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Añadir a la cesta
12498882
Ver documentos
DWK Life Sciences
242800
Natural 8 mm
92.80€
paquete de 1000
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Añadir a la cesta
12418892
Ver documentos
DWK Life Sciences
242804
Azul 8 mm
97.10€
paquete de 1000
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Estilo de cierre: Tapón a presión
  • Material de revestimiento: TFE