Learn More
DWK Life Sciences Cubetas para cubreobjetos Columbia de Wheaton™
Para aplicaciones de tinción, limpieza de cubreobjetos, así como para su revestimiento con materiales como poli-lisina o silano. Los cubetas para cubreobjetos Wheaton™ de Columbia están fabricados con vidrio sodocálcico.
Marca: DWK Life Sciences W900180
43.52 EUR hasta el 2025-07-13
Use el código promocional "24135" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Si se retira la tapa, se pueden colocar cubreobjetos más grandes
- Incluye una tapa de rosca de polipropileno blanco 43-400 con un revestimiento de polietileno cubierto de PTFE
- Admite hasta 4 cubreobjetos de 17 a 23 mm de ancho y de hasta 30 mm de largo
Especificaciones
Blanco | |
Polipropileno | |
Redondo | |
Tarro de tinción |
Tapón incluido | |
Rosca | |
Vidrio sodocálcico | |
4 |