Learn More
DWK Life Sciences Tapones rectos ultrapuros Wheaton™
Proporciona una pureza química extremadamente alta y baja permeabilidad a los gases. Los tapones rectos ultrapuros Wheaton™ se han fabricado con una formulación de bromutilo ultrapura.
347.00€ - 447.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Sí |
---|---|
Color | Gris |
Material | Caucho de bromobutilo |
Tipo de producto | Tapón recto ultra puro de 13 mm |
Código de producto | Marca | Diameter (Metric) Bottom | Diámetro del área superior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diameter (Metric) Bottom | Diámetro del área superior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11778949
|
DWK Life Sciences
W224100-400 |
7 mm | 13 mm |
347.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11708959
|
DWK Life Sciences
W224100-405 |
13 mm | 20 mm |
447.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 04-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Esterilizables en autoclave
- Bajo nivel de sustancias extraíbles
- Cumplen con las farmacopeas estadounidense, europea y japonesa
- Sin látex, nitrosaminas ni 2-MCBT (2-mercaptobenzotiazol)
- Compatibles con aplicaciones, como agua para inyectables (WFI), donde el caucho puede causar problemas
Especificaciones
Sí | |
Gris | |
Caucho de bromobutilo | |
Tapón recto ultra puro de 13 mm |