Learn More
DWK Life Sciences Tapones de caucho de bromobutilo de tipo tapón recto Wheaton™ para viales y frascos de suero
Para obtener el máximo sellado de viales con acabado de vidrio de pared recta
Marca: DWK Life Sciences 224100-178
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Disponible en diferentes materiales (silicona y bromobutilo)
No se recomiendan para viales con característica de retroceso.
Especificaciones
2cm | |
55 durómetros | |
Silicona |
Se ajusta a la boca de viales con DI de 1,3cm y DE de 2 cm y frascos y viales de suero | |
Sí | |
Tapón recto |