Learn More
DWK Life Sciences Cierres rasgables de discos centrales de aluminio sin revestimiento Wheaton™
GREENER_CHOICE
Expone la parte superior del tapón de caucho en la jeringa cuando se abre o se quita el disco central
141.00€ - 163.00€
Especificaciones
Material Aluminio
Cantidad 1000/caja
Tipo Arrancado de disco central
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Color Tamaño del tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Tamaño del tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
11718779
GREENER_CHOICE
Ver documentos
DWK Life Sciences
224182-05
Azul 13 mm
163.00€
paquete de 1000
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 05-02-2026
Añadir a la cesta
11778779
GREENER_CHOICE
Ver documentos
DWK Life Sciences
224182-06
Rojo 13 mm
163.00€
paquete de 1000
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 08-09-2025
Añadir a la cesta
10488901
GREENER_CHOICE
Ver documentos
DWK Life Sciences
224183-05
Azul 20 mm
150.00€
paquete de 1000
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 02-09-2025
Añadir a la cesta
10086701
GREENER_CHOICE
Ver documentos
DWK Life Sciences
224183-06
Rojo 20 mm
141.00€
paquete de 1000
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 08-09-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Expone la parte superior del tapón de caucho en la jeringa cuando se abre o se quita el disco central
  • Disponibles en diámetro externo de 13 o 20 mm
Especificaciones
Especificaciones
Aluminio
1000/caja
Arrancado de disco central